Sulfamiinihappo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
20675.290EA 55.8 EUR
20675.290 20675.460 20675.320
Sulfamiinihappo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sulfamiinihappo
Kaava: H₃NO₃S
MW: 97,09 g/mol
Kiehumispiste: 247 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 205 °C
Tiheys: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011603
CAS-numero: 5329-14-6
EINECS: 226-218-8
UN: 2967
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09090
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/87/2297587.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue Max. 0.05 %
Water Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm