Natriumhydroksidi 8 mol/l (8 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
89745.290EA 77.4 EUR
89745.290
Natriumhydroksidi 8 mol/l (8 N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2