Bariumkloridi 0.1 mol/l (0.2N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
85496.230EA 26 EUR
85496.230
Bariumkloridi 0.1 mol/l (0.2N) vesiliuos, AVS TITRINORM mittaliuos
Bariumkloridi
Kaava: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003445
CAS-numero: 10361-37-2
Order Now
Testitulosten erittely
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,0998 -> 0,1002 mol/l