Etikkahappo liuos 49-51% (by titrimetric analysis) in water HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
45754-500MLEA 203.01 EUR
45754-500ML 45754-100ML
Etikkahappo liuos 49-51% (by titrimetric analysis) in water HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Etikkahappo
Kaava: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Kiehumispiste: 117 - 118 °C
Sulamispiste: 4 °C
Leimahduspiste: > 60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036152
CAS-numero: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Identity (NMR) complying
Assay 49.0 - 51.0 %
Suitability test (HPLC) complying
Absorbance 500 nm max. 0.01
Absorbance at 300 nm max. 0.01
Absorbance at 270 nm max. 0.02
Absorbance at 260 nm max. 0.05