Kloroformi ≥99.5% stabiloitu
Toimittaja: Honeywell Chemicals
|
Vaara
|
Stabilization:
Stabilised with amylene 100-200 ppm
C2432-500MLEA
101.75
EUR
C2432-500ML
C2432-6X500ML
C2432-2.5L
C2432-4X25ML
C2432-1L
C2432-25ML
Kloroformi ≥99.5% stabiloitu
Kloroformi
Beilstein Number: 1731042
RTECS Number: FS9100000
UNSPSC Code: 12191502
Kaava:
CHCl₃ MW: 119,38 g/mol Kiehumispiste: 61 °C (1,013 hPa) Sulamispiste: -61,3 °C Tiheys: 1,485 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00000826 CAS-numero: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Vapor Pressure | 160 mmHg ( 20 °C) |
NMR-spectrum | complying |
Assay (GC) | Min. 99.50 % |
2-methyl-2-buten (GC) | 20 - 200 ppm |
Refractive Index | n20/D 1.445 (lit.) |