Trifluorietikkahappo 99%, Reagent Grade, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: TFA
T6508-500MLEA 308.82 EUR
T6508-500ML T6508-25ML T6508-5X10AMP T6508-1L T6508-100ML T6508-10AMP
Trifluorietikkahappo 99%, Reagent Grade, Fluka™
Trifluorietikkahappo
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 742035
Kaava: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Kiehumispiste: 72 °C
Sulamispiste: -15 °C
Tiheys: 1,48 g/cm3
Leimahduspiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004169
CAS-numero: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 12,09812
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (alkalimetric) 98.5 - 101.5 %
Assay (GC) min. 98.5 %
Identity (IR) complying
APHA max. 30