Natriumvetykarbonaatti ≥99.7% ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
S6014-1KGEA 59.6 EUR
S6014-1KG S6014-2.5KG S6014-12KG S6014-500G S6014-6X500G S6014-5KG
Natriumvetykarbonaatti ≥99.7% ACS, Fluka™
Natriumvetykarbonaatti
Kaava: NaHCO₃
MW: 84,01 g/mol
Sulamispiste: 270 °C
Tiheys: 2,2 g/cm3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003528
CAS-numero: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 12,08726
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Identity (IR) complying
Assay (excluding dried substance) 99.7 - 100.3 %
Water insoluble matter max. 0.015 %
Calcium (Ca) max. 0.02 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Magnesium (Mg) max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Chloride (Cl) max. 0.003 %
Phosphate (PO₄) max. 0.001 %
S-compounds (as SO₄) max. 0.003 %
Ammonium (NH₄) max. 5 ppm