Typpihappo 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
07006-2.5LEA 116.06 EUR
07006-2.5L HONE07006.9040 07006-1L
Typpihappo 64 - 66%, Puriss., Fluka™
Typpihappo
Kaava: HNO₃
MW: 63,01 g/mol
Kiehumispiste: 122 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: -31 °C
Tiheys: 1,400-1.480 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011349
UN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 64 - 66 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.0005 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Vapor Pressure 8 mmHg ( 20 °C)
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %