Natriumhydroksidi concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
38210-6X1EAEA 200.37 EUR
38210-6X1EA 38210-1EA
Natriumhydroksidi concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M NaOH (0.1 N) mittaliuos, Fluka™
Natriumhydroksidi
Concentrate for 1 L standard solution
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Sulamispiste: -10-14 °C
Tiheys: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective