Hopeanitraatti ≥99.0% ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
209139-500GEA 1713.84 EUR
209139-500G 209139-100G
Hopeanitraatti ≥99.0% ACS, Fluka™
Hopeanitraatti
Kaava: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Sulamispiste: 212 °C
Tiheys: 4,350 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003414
CAS-numero: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99.0 %
Free acid complying
Copper (Cu) Max. 0.0002 %
Iron (Fe) Max. 0.0002 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Substances not precipitated by HCl (as SO₄) Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Appearance of the solution complying