Dimetyylisulfoksidi ≥99.8% (by GC) UV-spektrofotomeriaan, Riedel-de Haën™
Varoitus
41641-250MLEA 54.13 EUR
41641-250ML
Dimetyylisulfoksidi ≥99.8% (by GC) UV-spektrofotomeriaan, Riedel-de Haën™
Dimetyylisulfoksidi
Beilstein Number: 506008
RTECS Number: PV6210000
UNSPSC Code: 12191602
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C
Sulamispiste: 18,5 °C
Tiheys: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 28,5 %(V)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Vapor Density 2.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 99.8 %
Refractive index (n 20/D) 1.478 - 1.480
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Absorbance at 360 nm Max. 0.003
Absorbance at 340 nm Max. 0.01
Absorbance at 320 nm Max. 0.04
Absorbance at 300 nm Max. 0.10
Absorbance at 290 nm Max. 0.16
Absorbance 280 nm Max. 0.22
Absorbance at 270 nm Max. 0.4
Absorbance at 265 nm Max. 0.8