Dimetyylisulfoksidi ≥99.5%, Reagent Grade
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
D5879-5LEA 520.56 EUR
D5879-5L D5879-7L D5879-1L D5879-230KG D5879-500ML D5879-2.5L D5879-1GA D5879-25L D5879-100ML
Dimetyylisulfoksidi ≥99.5%, Reagent Grade
Dimetyylisulfoksidi
  • ≥95% for general laboratory use.
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C
Sulamispiste: 18,5 °C
Tiheys: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 2.7 (vs air)
Autoignition Temperature 573 °F
Vapor Pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 42 %, 63 °F
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)