Kaliumhydroksidi ∼45% vesiliuos HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Kalilipeä
03564-100MLEA 39.29 EUR
03564-100ML 03564-500ML
Kaliumhydroksidi ∼45% vesiliuos HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Kaliumhydroksidi
Kaava: KOH
MW: 56,11 g/mol
Kiehumispiste: 112 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: -6 °C
Tiheys: 1,510 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 40.5 - 49.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.3 %
Suitability test (HPLC) complying
Density (D 20/4) 1.440 - 1.480
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 310 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.1