Kaliumdivetyortofosfaatti ≥99.0% ACS, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
P0662-4X2.5KGEA 709.52 EUR
P0662-4X2.5KG P0662-6X500G P0662-2.5KG P0662-1KG P0662-500G
Kaliumdivetyortofosfaatti ≥99.0% ACS, Fluka™
Kaliumdivetyortofosfaatti
Kaava: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Kiehumispiste: ∼100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 253 °C
Tiheys: 2,34 g/cm3
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011401
CAS-numero: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 12,07829
Order Now
Testitulosten erittely
Assay min. 99.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) max. 0.2 %
pH (5 %, 25 °C) 4.1 - 4.5
Water insoluble matter max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.002 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) max. 0.003 %