Natriumhypokloriitti 4,00 - 4,99% available chlorine vesiliuos, Reagent Grade
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
239305-5LEA 712.07 EUR
239305-5L 239305-500ML
Natriumhypokloriitti 4,00 - 4,99% available chlorine vesiliuos, Reagent Grade
Natriumhypokloriitti
  • ≥95% for general laboratory use.
Kaava: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Tiheys: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011120
CAS-numero: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Order Now
Testitulosten erittely
Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%