Rauta(III)oksidi ≥95%, puhdistettu, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
12342-1KGEA 63.79 EUR
12342-1KG HONE12342.9025 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Rauta(III)oksidi ≥95%, puhdistettu, Fluka™
Rauta(III)oksidi
Kaava: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Sulamispiste: 1,565 °C
Tiheys: 5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011008
CAS-numero: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 12,04072
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %