Natriumasetaatti ≥99.0% (by titrimetric analysis) HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
71185-50GEA 60.92 EUR
71185-50G 71185-250G
Natriumasetaatti ≥99.0% (by titrimetric analysis) HPLC-analytiikkaan, Fluka™
Natriumasetaatti
Kaava: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Kiehumispiste: 881,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 324 °C
Tiheys: 1,45 g/cm3
Leimahduspiste: (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012459
CAS-numero: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (HClO₄-titr.) 99.0 - 101.0 %
Absorbance at 250 nm max. 0.05
Absorbance at 260 nm max. 0.01
Absorbance 500 nm max. 0.01
Appearance of the solution (c=10%) complying