Kloorivetyliuos concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
38280-1EAEA 37.43 EUR
38280-1EA 38280-6X1EA
Kloorivetyliuos concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) mittaliuos, Fluka™
Kloorivetyliuos
Concentrate for 1 L standard solution
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C (1,013 hPa)
Tiheys: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective