1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric det. of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
|
Varoitus
|
73950-25GEA
50.37
EUR
73950-25G
73950-100G
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt for spectrophotometric det. of Co, Fe, K, Ag, Ba, Ca, Co, Fe, Ni, Pb, Fluka™
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt
Kaava:
C₁₀H₅NNa₂O₈S₂ Sulamispiste: 300 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00003885 CAS-numero: 525-05-3 EINECS: 208-369-1 |
Testitulosten erittely
Identity (IR) | complying |
Assay | 90.0 - 105.0 % |