Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
274739-1KGEA 96.81 EUR
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Sand, quartz 50-70 mesh, Fluka™
Sand, quartz
Kaava: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kiehumispiste: 2,210 °C
Sulamispiste: 1,710 °C
Tiheys: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011232
CAS-numero: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Order Now
Testitulosten erittely
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %