Silane adhesive slides, KF Frost
Toimittaja: Klinipath
631-1238EA 292 EUR
631-1238
Silane adhesive slides, KF Frost
Alus- ja peitinlasit Liimapintaiset aluslevyt
These silane adhesive slides are specially designed for thermal transfer printers.