C6 NBD-Ceramide (d18:1/6:0)
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM62527-5EA 1120 EUR
CAYM62527-5 CAYM62527-10 CAYM62527-1
C6 NBD-Ceramide (d18:1/6:0)
C6 NBD-Ceramide
Kaava: C₃₀H₄₉N₅O₆
Storage Temperature: Pakastin
CAS-numero: 94885-02-6