Etanoli absolute (untaxed) ≥99.8%, CHROMASOLV™ HPLC-analytiikkaan, Riedel-de Haën™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
34870-1LEA 51.31 EUR
34870-1L 34870-2.5L 34870-4X2.5L 34870-6X1L
Etanoli absolute (untaxed) ≥99.8%, CHROMASOLV™ HPLC-analytiikkaan, Riedel-de Haën™
Etanoli
Kaava: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Kiehumispiste: 78 - 79 °C
Sulamispiste: –115 °C (as freezing point)
Tiheys: 0,790 - 0.791 g/cm3
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003568
CAS-numero: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (GC) Min. 99.8 Vol.%
Non-Volatile Matter Max. 0.001%
Water (Karl Fischer) Max. 0.2%
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.001%
Transmittance at 210 nm Min. 20%
Transmittance at 225 nm Min. 50%
Transmittance at 240 nm Min. 80%
Transmittance from 260 nm Min. 98%
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 1 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 1 ppb