ROCare acid cleaner for RO membranes, Milli-Q®
Toimittaja: Merck
Milli-Q®
171-1496EA 455 EUR
171-1496
ROCare acid cleaner for RO membranes, Milli-Q®
Puhdistusaineet Pesuaineet ja pintojen puhdistusaineet
RoCare A acid cleaner is used to remove scaling from RO membranes.