Gas burners, Teclu
Toimittaja: Hecht
HECH41393001EA 114 EUR
HECH41393001
Gas burners, Teclu
Lämmittimet Kaasupolttimet
Gas burners according to Teclu, with stopcock and pilot flame.
  • Tube ~13 mm Ø
  • Height ~160 mm
  • Base ~80 mm Ø