Alumiinioksidi, aktivoitu, emäksinen Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
199443-1KGEA 159.41 EUR
199443-1KG 199443-20KG 199443-5KG
Alumiinioksidi, aktivoitu, emäksinen Brockmann Grade I ~150 mesh, Fluka™
Alumiinioksidi, aktivoitu, emäksinen
Kaava: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Kiehumispiste: 2,980 °C
Sulamispiste: 2,072 °C
Tiheys: 3,960 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003424
CAS-numero: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Order Now
Testitulosten erittely
Brockmann Number (Activity) I (val.ref) complying
pH (10 % susp., 20°C) 8.5 - 10.5
Spez. surface (BET) 184.5 - 225.5 m²/g
Fe (as Fe₂O₃) Max. 0.03 %
Na (as Na₂O) Max. 0.4 %
Silicon (as SiO₂) Max. 0.03 %
Chloride (Cl) complying
Grain size 0.04-0.30 mm Min. 95 %
Form powder