Natriumhydroksidi 1.0 M NaOH (1.0N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
319511-500MLEA 29.49 EUR
319511-500ML 319511-2L 319511-1L 319511-6X1L
Natriumhydroksidi 1.0 M NaOH (1.0N) mittaliuos, Fluka™
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 100 °C
Sulamispiste: 0 °C
Tiheys: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 0.950 - 1.050 N
Carbonate (as Na₂CO₃) Max. 0.03 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)