Natriumhydroksidi 5.0 M NaOH (5.0N) mittaliuos, Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
656046-6X1LEA 210.75 EUR
656046-6X1L HONC656046-1L
Natriumhydroksidi 5.0 M NaOH (5.0N) mittaliuos, Fluka™
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 105-140 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: -12 to -10 °C
Tiheys: 1,327 g/cm3 (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 4.900 - 5.100 N
Traceable to NIST SRM effective
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)