2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: Thermo Scientific
H36922.A4EA
352
EUR
H36922.A4
H36922.A1
H36922.30
2-Methyl-1,3-propanediol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1,3-propanediol
Kaava:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Kiehumispiste: 123 - 125/20 mm Sulamispiste: –54 °C Tiheys: 1,015 g/cm³ Leimahduspiste: 127 °C (261°F) |
MDL numero:
MFCD00082586 CAS-numero: 2163-42-0 EINECS: 606-809-0 |
Testitulosten erittely
Appearance (Colour) | Clear colourless to very pale yellow |
Form | Liquid |
Assay (GC) | ≥98.0% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤0.25% |