Hema - pikavärjäyspakkaus, Gurr™ for hematology, mikroskopiaan
Toimittaja: VWR Chemicals
M-Clarity™ quality level = MQ300
351042LEA
238
EUR
351042L
Hema - pikavärjäyspakkaus, Gurr™ for hematology, mikroskopiaan
Hema - pikavärjäyspakkaus
![]() |
Testitulosten erittely
Suitability for microscopy (blood smear) | Passes test |
Nuclei | Red-violet |
Erythrocytes | Pink to brownish |
Eosinophilic granules | Red to red-brown |
Neutrophilic granules | Light violet |
Lymphocyte cytoplasm | Blue |