Diisopropyyliamiini ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
87031.320EA 127 EUR
87031.320 87031.290 87031.460
Diisopropyyliamiini ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diisopropyyliamiini
Kaava: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008862
CAS-numero: 108-18-9
UN: 1158
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC) ≥99,0%
Relative density (20/4°C) 0,715 - 0,716
Water (K. F.) ≤ 0,3 %
Identity (IR) Passes test