Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM® jodiluvun määrittämiseen
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
86182.290EA 102 EUR
86182.290
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM® jodiluvun määrittämiseen
Hanus solution (Iodine bromine)
Kaava: IBr
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8,II