Natriumhydroksidi 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Toimittaja: VWR Chemicals
86188.260EA 22.4 EUR
86188.260
Natriumhydroksidi 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2