Phloxin B histologiaan, for cytology
Toimittaja: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyms: CI 45410
720-1159EA 82.4 EUR
720-1159
Phloxin B histologiaan, for cytology
Phloxin B
Kaava: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
MW: 829,6344 g/mol
MDL numero: MFCD00070627
EINECS: 242-355-6
IVDLogo