Phloxin B 3% vesiliuos histologiaan, for cytology
Toimittaja: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyms: CI 45410
RALA350750-1000EA 64.6 EUR
RALA350750-1000
Phloxin B 3% vesiliuos histologiaan, for cytology
Phloxin B
Kaava: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
MW: 829,6344 g/mol
MDL numero: MFCD00070627
EINECS: 242-355-6
IVDLogo