N,N-dietyyli-p-fenyyleenidiammoniumsulfaatti ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
87026.460EA 0 EUR
87026.460 87026.180
N,N-dietyyli-p-fenyyleenidiammoniumsulfaatti ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
N,N-dietyyli-p-fenyyleenidiammoniumsulfaatti
Kaava: C₁₀H₁₈N₂O₄S
MW: 262,33 g/mol
Kiehumispiste: 274…275 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 184…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012993
CAS-numero: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0,05 %
Water Max. 0,5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm