Metaanisulfonihappo ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
59510-10X1MLEA 177 EUR
59510-10X1ML 59510-1ML
Metaanisulfonihappo ≥99.5% (by titrimetric analysis), LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Metaanisulfonihappo
Kaava: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
MDL numero: MFCD00007518
CAS-numero: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/66/26836366.jpg