Diammoniumvetyortofosfaatti 99.0-101.0% (by titrimetric analysis), LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Toimittaja: Merck
Synonyms: Ammonium persulphate
79762-50GEA 26.6 EUR
79762-50G 79762-250G
Diammoniumvetyortofosfaatti 99.0-101.0% (by titrimetric analysis), LiChropur™ HPLC-analytiikkaan, Supelco®
Diammoniumvetyortofosfaatti
Kaava: (NH₄)₂HPO₄
MW: 132,06 g/mol
MDL numero: MFCD00010891
CAS-numero: 7783-28-0