pH-indikaattoripaperit, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.09562.0003EA 53.2 EUR
1.09562.0003 1.09569.0001 1.09564.0003 1.09560.0003 1.09565.0001
pH-indikaattoripaperit, Supelco®
Testipaperit, pH-liuskat pH-testiliuskat
Perinteiset pH-indikaattoripaperit toimitetaan 4,8 metrin rullassa. Rulla koostuu korkealaatuisesta suodatinpaperista, joka on kyllästetty indikaattorilla ja indikaattoriseoksilla, kuivattu ja leikattu sitten oikean kokoisiksi.
  • Rulla on paperiliuskavihkoa tehokkaampi käyttää ja helpompi säilyttää
  • Laadunvarmistus: testit tarkistetaan ja kalibroidaan käyttämällä sertifioitua puskuriliuosta
  • Indikaattoripaperien määrittämä pH-alue voi olla laaja tai suppea