1,2,4-Triklorobentseeni ≥98%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
85997.460EA 0 EUR
85997.460 85997.320 85997.290
1,2,4-Triklorobentseeni ≥98%, GPR RECTAPUR®
1,2,4-Triklorobentseeni
Kaava: C₆H₃Cl₃
MW: 181,45 g/mol
Kiehumispiste: 214,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 17 °C
Tiheys: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000547
CAS-numero: 120-82-1
EINECS: 204-428-0
UN: 2321
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min 98%
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 1,454 - 1,455
Refractive index (20 °C, 589 nm) 1,570 - 1,572