Nitrometaani ≥98%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
85984.230EA 26 EUR
85984.230 85984.460 85984.290
Nitrometaani ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitrometaani
Kaava: CH₃NO₂
MW: 61,04 g/mol
Kiehumispiste: 101,2 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –29 °C
Tiheys: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007400
CAS-numero: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06708
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %