Peltier-teknologialla varustetuilla jäähdytetyillä inkubaattoreilla on erinomainen lämpötilan stabiilisuus ja tasaisuus. Ne ovat energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä, niiden melutaso on alhainen, ja ne toimivat lähes tärinättömästi, koska kompressoria ei ole asennettu. Ei näytteiden kosteudenpoistoa suljetun kammion vuoksi. Nämä mallit, joissa on pakotettu ilmankierto, tarjoavat lämpötila-alueen 0 - +70 °C (enintään 20 °C ympäristön alapuolella), ja niissä on ruostumattomasta teräksestä (DIN 1.4301) valmistettu sisäkammio ja ruostumaton teräsrunko, kiinteä ulkoovi ja sisälasi ovi. PREMIUM-malleissa on intuitiivinen valikko ja käyttäjäystävällinen ohjelmisto sekä USB-portti flash-asemalla tietojen lataamista USB-tikulle ja ohjelmien lataamista varten. Ne voidaan liittää Ethernet- tai Wi-Fi-verkkoon kauko-ohjattavaksi mistä tahansa tietokoneesta, ja käyttäjät voivat saada ilmoituksia valittavista parametreista sähköpostitse.
- Monitoiminen mikroprosessoriohjain, jossa on 7" värillinen kosketusnäyttö, antaa yleiskuvan asetetuista ja nykyisistä parametreista ajon aikana
- Pääsyn hallinta salasanan sisäänkirjautumisen ja järjestelmänvalvojatoiminnon kautta viiden käyttäjätilin hallintaan
- 40 käyttäjäohjelmamuistia, nopea ja helppo parametrien vaihto käynnissä olevan ohjelman aikana
- Monisegmenttinen lämpötila/aikaprofiili (jopa 100) säädettävillä rampeilla
- Ajastin 1 minuutista 366 päivään tai jatkuva toiminta
- Säädettävä käynnistysviivetoiminto ja silmukkatoiminto
- Säädettävä yli- ja alilämpötilaturvatermostaatti luokka 3.3 (DIN 12880) suojaa näytteitä ja inkubaattoria
Kaikissa malleissa on kiinteä ulko-ovi ja sisälasiovi. Ne on varustettu 30 mm pääsyportilla, oven lukolla, sisäisellä LED-valolla. INCU-Line IL 56PR ja IL 112PR mallit ovat pinottavissa 2× IL 56 PR tai 2× IL 112PR ilman ylimääräistä pinoamissarjaa, on mahdollista sijoittaa IL 56PR IL 112PR:n päälle. IL 240PR -mallit eivät ole pinottavia.
Turvaominaisuuksiin kuuluvat ääni- ja näkyvä lämpötilahälyttimet, sähkökatkon ohjausjärjestelmä, avoimen oven hälytys, lämpötila-anturin vikahälytys ja automaattinen diagnostiikkatoiminto.
Yksiköissä on Premium Control -ohjelmisto, joka auttaa GLP:tä noudattamaan salasanasuojausasetuksia, tapahtumarekisteriä ja sisäistä muistia, joka tallentaa jopa 10 000 datatietuetta jokaista käyttäjää kohti (säilytetään enintään 12 kuukautta). Käyttäjät voivat nähdä arvot näytöllä tai tietokoneella taulukko- tai graafisessa muodossa.
Lisävarusteiden tiedot: Standard spare shelves have a maximum workload of 25 kg per shelf. Optional reinforced stainless steel shelves for IL 240PR units have a maximum workload of 100 kg per shelf. Maximum chamber load is shown in the specification.
Toimitustiedot: Models are supplied with two or three (IL 240PR) stainless steel wire shelves, keys to the lock (2 pcs), manufacturer test certificate at 37 °C, Ethernet cable, multilingual instruction manual and Premium Control Software (can be downloaded from internal memory onto USB stick).