(±)-1,3-Butaanidioli ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
87052.290EA 0 EUR
87052.290 87052.460 87052.320
(±)-1,3-Butaanidioli ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
(±)-1,3-Butaanidioli
Kaava: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004554
CAS-numero: 107-88-0
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99,5 %
Specific gravity (20°C) 1,004 - 1,007
Free acid (as CH₃COOH) Max. 50 ppm
Water Max. 0,5 %