Tetrabutylammonium hydroxide 40% vesiliuos, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
85738.150EA 34.2 EUR
85738.150 85738.260 85738.180
Tetrabutylammonium hydroxide 40% vesiliuos, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammonium hydroxide
Kaava: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
MDL numero: MFCD00009425
CAS-numero: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8,II