COVID-19 -koronaviruspikatesti
Toimittaja: SureScreen Diagnostics
720-2967EA 250 EUR
720-2967
COVID-19 -koronaviruspikatesti
Diagnostiset testit Clinical Reagents and Kits
Pikatesti SARS-CoV-2-vasta-aineiden (IgG ja IgM) havaitsemiseen kokoverestä, seerumista tai plasmasta. Vain ammattikäyttöön in vitro -diagnostiikassa.
COVID-19 IgG/IgM -pikatestikasetti (kokoveri/seerumi/plasma) on nopea koromatograafinen immunomääritys SARS-CoV-2:n IgG- ja IgM-vasta aineiden kvalitatiiviseen havaitsemiseen ihmisen kokoverestä, seerumista tai plasmasta auttamaan ensisijaisten ja toissijaisten SARS-CoV-2-tartuntojen diagnosoinnissa.
Varoitus: Ei itsetestaukseen. Testi on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisten in vitro -diagnostiikkaan.