Chlorobenzene : Acetic Acid liuos (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
HONC66163-2.5LEA 90.76 EUR
HONC66163-2.5L HONC66163-200L
Chlorobenzene : Acetic Acid liuos (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Kiehumispiste: 118 °C
Tiheys: 1,079 g/cm3 (20 °C)
Leimahduspiste: 27 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
UN: 3286
ADR: 3,II