Metyleenikloridi, vedetön stabiloitu for applications requiring low water content <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Varoitus
Stabilization: Stabilised with amylene
Packed in septum-sealed bottle.
HONC66204-100MLEA 96.32 EUR
HONC66204-100ML
Metyleenikloridi, vedetön stabiloitu for applications requiring low water content <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39-41 °C (1,013 hPa)
Sulamispiste: -97 °C
Tiheys: 1,32-1.33 g/cm3 (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg