Dimetyylisulfoksidi, vedetön ≥99.9% for applications requiring low water content <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Packed in septum-sealed bottle.
HONC66206-100MLEA 87.56 EUR
HONC66206-100ML
Dimetyylisulfoksidi, vedetön ≥99.9% for applications requiring low water content <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Dimetyylisulfoksidi
Kaava: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Kiehumispiste: 189 °C
Sulamispiste: 18,5 °C
Tiheys: 1,104 g/cm3 (20 °C)
Leimahduspiste: 87 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002089
CAS-numero: 67-68-5
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg