Tolueeni, vedetön ≥99.9% for applications requiring low water content <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Vaara
Packed in septum-sealed bottle.
HONC66212-100MLEA 76.73 EUR
HONC66212-100ML
Tolueeni, vedetön ≥99.9% for applications requiring low water content <0.0010% H₂O, Riedel-de Haën™
Tolueeni
Kaava: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Kiehumispiste: 110,6 °C
Sulamispiste: -95 °C
Tiheys: 0,867 g/cm3 (20 °C)
Leimahduspiste: 4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008512
CAS-numero: 108-88-3
UN: 1294
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg