(±)-Epikloorihydriini, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: Epikloorihydriini
87074.290EA 86.9 EUR
87074.290 87074.260 87074.460
(±)-Epikloorihydriini, GPR RECTAPUR®
(±)-Epikloorihydriini
Kaava: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Kiehumispiste: 117,9 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –57,2 °C
Tiheys: 0,9985 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 28 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005132
CAS-numero: 106-89-8
EINECS: 203-439-8
UN: 2023
ADR: 6.1 (3),II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.178 - 1.182
Identity (IR) passes test